Documentos Principais
SAB1406084
Sigma-Aldrich
Anti-ABLIM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ABLIM, DKFZp781D0148, FLJ14564, KIAA0059, LIMAB1, LIMATIN, MGC1224
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~46.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABLIM1(3983)
Descrição geral
This gene encodes a cytoskeletal LIM protein that binds to actin filaments via a domain that is homologous to erythrocyte dematin. LIM domains, found in over 60 proteins, play key roles in the regulation of developmental pathways. LIM domains also function as protein-binding interfaces, mediating specific protein-protein interactions. The protein encoded by this gene could mediate such interactions between actin filaments and cytoplasmic targets. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ABLIM1 (AAH02448.1, 1 a.a. ~ 401 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFTEGEEMYLQGSTVWHPDCKQSTKTEEKLRAKVDNEILDYKDLAAIPKVKAIYDIERPDLITYEPFYTSGYDDKQERQSLGESPRTLSPTPSAEGYQDVRDRMIHRSTSQGSINSPVYSRHSYTPTTSRSPQHFHRPDQGINIYRKPPIYKQHAALAAQSKSSEDIIKFSKFPAAQAPDPSETPKIETDHWPGPPSFAVVGPDMKRRSSGREEDDEELLRRRQLQEEQLMKLNSGLGQLILKEEMEKESRERSSLLASRYDSPINSASHIPSSKTASLPGYGRNGLHRPVSTDFAQYNSYGDVSGGVRDYQTLPDGHMPAMRMDRGVSMPNMLEPKIFPYEMLMVTNRGRNKILREVDRTRLERHLAPEVFREIFGMSIQEFDRLPLWRRNDMKKKAKLF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1