SAB1406060
Anti-KIFC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp686D23201, FLJ34694
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~77 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIFC3(3801)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MVENERLRQEMRRCEAELQELRTKPAGPCPGCEHSQESAQLRDKLPQLQLEMAESKGMLSELNLEVQQKTDRLAEVELRLKDCLAEKAQEEERLSRRLRDSHETIASLRAQSPPVKYVIKTVEVESSKTKQALSESQARNQHLQEQVAMQRQVLKEMEQQLQSSHQLTARLRAQIAMYESELERAHGQMLEEMQSLEEDKNRAIEEAFARAQVEMKAVHENLAGVRTNLLTLQPALRTLTNDYNGLKRQVRGFPLLLQEALRSVKAEIGQAIEEVNSNNQELLRKYRRELQLRKKCHNELVRLKGNIRVIARVRPVTKEDGEGPEATNAVTFDADDDSIIHLLHKGKPVSFELDKVFSPQASQQDVFQEVQALVTSCIDGFNVCIFAYGQTGAGKTYTMEGTAENPGINQRALQLLFSEVQEKASDWEYTITVSAAEIYNEVLRDLLGKEPQEKLEIRLCPDGSGQLYVPGLTEFQVQSVDDINKVFEFGHTNRTTEFTNLNEHSSRSHALLIVTVRGVDCSTGLRTTGKLNLVDLAGSERVGKSGAEGSRLREAQHINKSLSALGDVIAALRSRQGHVPFRNSKLTYLLQDSLSGGSKTLMVVQVSPVEKNTSETLYSLKFAERVRSVELGPGLRRAELGSWSSQEHLEWEPACQTPQPSARAHSAPSSGTSSRPGSIRRKLQPSA
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)