Key Documents
SAB1405824
Sigma-Aldrich
Anti-FMOD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SLRR2E
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~41.47 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FMOD(2331)
Descrição geral
Fibromodulin is a member of a family of small interstitial proteoglycans, containing a central region composed of leucine-rich repeats with 4 keratan sulfate chains flanked by disulfide-bonded terminal domains. It may participate in the assembly of the extracellular matrix as it interacts with type I and type II collagen fibrils and inhibits fibrillogenesis in vitro. It may also regulate TGF-beta activities by sequestering TGF-beta into the extracellular matrix. (provided by RefSeq)
Imunogênio
FMOD (AAH35281, 1 a.a. ~ 376 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQWISLLLLAGLFSLSQAQYEDDPHWWFHYLRSQQSTYYDPYDPYPYETYEPYPYGVDEGPAYTYGSPSPPDPRDCPQECDCPPNFPTAMYCDNRNLKYLPFVPSRMKYVYFQNNQITSIQEGVFDNATGLLWIALHGNQITSDKVGRKVFSKLRHLERLYLDHNNLTRMPGPLPRSLRELHLDHNQISRVPNNALEGLENLTALYLQHNEIQEVGSSMRGLRSLILLDLSYNHLRKVPDGLPSALEQLYMEHNNVYTVPDSYFRGAPKLLYVRLSHNSLTNNGLASNTFNSSSLLELDLSYNQLQKIPPVNTNLENLYLQGNRINEFSISSFCTVADVVNFSKLQVLRLDGNEIKRSAMPADAPLCLRLASLIEI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1