SAB1405642
Anti-COL9A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DJ149L1.1.2, EDM6, FLJ40263, MED
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL9A1(1297)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKTCWKIPVFFFVCSFLEPWASAAVKRRPRFPVNSNSNGGNELCPKIRIGQDDLPGFDLISQFQVDKAASRRAIQRVVGSATLQVAYKLGNNVDFRIPTRNLYPSGLPEEYSFLTTFRMTGSTLKKNWNIWQIQDSSGKEQVGIKINGQTQSVVFSYKGLDGSLQTAAFSNLSSLFDSQWHKIMIGVERSSATLFVDCNRIESLPIKPRGPIDIDGFAVLGKLADNPQVSVPFELQWMLIHCDPLRPRRETCHELPARITPSQTTDERGPPGEQGPPGPPGPPGVPGIDGIDGDRGPKGPPGPPGPAGEPGKPGAPGKPGTPGADTSP
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1