Documentos Principais
SAB1405479
Sigma-Aldrich
Anti-ARL4D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARF4L, ARL6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~22.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARL4D(379)
Categorias relacionadas
Descrição geral
ADP-ribosylation factor 4D is a member of the ADP-ribosylation factor family of GTP-binding proteins. ARL4D is closely similar to ARL4A and ARL4C and each has a nuclear localization signal and an unusually high guanine nucleotide exchange rate. This protein may play a role in membrane-associated intracellular trafficking. Mutations in this gene have been associated with Bardet-Biedl syndrome (BBS). (provided by RefSeq)
Imunogênio
ARL4D (NP_001652.2, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNHLTEMAPTASSFLPHFQALHVVVIGLDSAGKTSLLYRLKFKEFVQSVPTKGFNTEKIRVPLGGSRGITFQVWDVGGQEKLRPLWRSYTRRTDGLVFVVDAAEAERLEEAKVELHRISRASDNQGVPVLVLANKQDQPGALSAAEVEKRLAVRELAAATLTHVQGCSAVDGLGLQQGLERLYEMILKRKKAARGGKKRR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)