Documentos Principais
SAB1405002
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKRD17, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ22206, GTAR, KIAA0697, NY-BR-16
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.44 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANKRD17(26057)
Descrição geral
This gene encodes a protein with ankyrin repeats, which are associated with protein-protein interactions. Studies in mice suggest that this protein is involved in liver development. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ANKRD17 (NP_115593, 2501 a.a. ~ 2603 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERDSTGIVTPSGTFHQHVPAGYMDFPKVGGMPFSVYGNAMIPPVAPIPDGAGGPIFNGPHAADPSWNSLIKMVSSSTENNGPQTVWTGPWAPHMNSVHMNQLG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1