Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1404766
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HELZ, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 5B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DHRC, DKFZp586G1924, DRHC, HUMORF5, KIAA0054, MGC163454
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HELZ(9931)
Descrição geral
HELZ is a member of the superfamily I class of RNA helicases. RNA helicases alter the conformation of RNA by unwinding double-stranded regions, thereby altering the biologic activity of the RNA molecule and regulating access to other proteins (Wagner et al., 1999 [PubMed 10471385]).[supplied by OMIM
Imunogênio
HELZ (NP_055692, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDRRAEKSCEQACESLKRQDYEMALKHCTEALLSLGQYSMADFTGPCPLEIERIKIESLLYRIASFLQLKNYVQADEDCRHVLGEGLAKGEDAFRAVLC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1