Documentos Principais
SAB1404700
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCL7C antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL7C(9274)
Descrição geral
This gene is identified by the similarity of its product to the N-terminal region of BCL7A protein. The BCL7A protein is encoded by the gene known to be directly involved in a three-way gene translocation in a Burkitt lymphoma cell line. The function of this gene has not yet been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BCL7C (NP_004756, 86 a.a. ~ 164 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLILLDLNDENSNQSFHSEGSLQKGTEPSPGGTPQPSRPVSPAGPPEGVPEEAQPPRLGQERDPGGITAGSTDEPPMLT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)