Documentos Principais
SAB1404679
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBFA2T2 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp313F2116, EHT, MTGR1, ZMYND3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.55 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBFA2T2(9139)
Categorias relacionadas
Descrição geral
In acute myeloid leukemia, especially in the M2 subtype, the t(8;21)(q22;q22) translocation is one of the most frequent karyotypic abnormalities. The translocation produces a chimeric gene made up of the 5′-region of the RUNX1 (AML1) gene fused to the 3′-region of the CBFA2T1 (MTG8) gene. The chimeric protein is thought to associate with the nuclear corepressor/histone deacetylase complex to block hematopoietic differentiation. The protein encoded by this gene binds to the AML1-MTG8 complex and may be important in promoting leukemogenesis. Several transcript variants are thought to exist for this gene, but the full-length natures of only three have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CBFA2T2 (NP_001028171.1, 201 a.a. ~ 304 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLLNTSIASPADSSELLMEVHGNGKRPSPERREENSFDRDTIAPEPPAKRVCTISPAPRHSPALTVPLMNPGGQFHPTPPPLQHYTLEDIATSHLYREPNKMLE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)