Documentos Principais
SAB1404643
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYNJ2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
INPP5H, KIAA0348, MGC44422
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNJ2(8871)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synaptojanin-2 is a ubiquitously expressed inositol polyphosphate 5-phosphatase (Malecz et al., 2000 [PubMed 11084340]).[supplied by OMIM
Imunogênio
SYNJ2 (NP_003889, 1396 a.a. ~ 1495 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTKAMKPEAAPLLGDYQDPFWNLLHHPKLLNNTWLSKSSDPLDSGTRSPKRDPIDPVSAGASAAKAELPPDHEHKTLGHWVTISDQEKRTALQVFDPLAK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)