Documentos Principais
SAB1404581
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DYRK2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ21217, FLJ21365
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC (p)
WB
clone:
2F9, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DYRK2(8445)
Categorias relacionadas
Descrição geral
DYRK2 belongs to a family of protein kinases whose members are presumed to be involved in cellular growth and/or development. The family is defined by structural similarity of their kinase domains and their capability to autophosphorylate on tyrosine residues. DYRK2 has demonstrated tyrosine autophosphorylation and catalyzed phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. Two isoforms of DYRK2 have been isolated. The predominant isoform, isoform 1, lacks a 5′ terminal insert. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DYRK2 (AAH05809, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNDHLHVGSHAHGQIQVQQLFEDNSNKRTVLTTQPNGLTTVGKTGLPVVPERQLDSIHRRQGSSTSLKSMEGMGKVKATPMTPEQAMKQYMQKLTAFEHH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)