Key Documents
SAB1404389
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNCG, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C3, ascites fluid
Sinônimo(s):
BCSG1, SR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C3, monoclonal
peso molecular
antigen ~37.77 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCG(6623)
Descrição geral
Summary: This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SNCG (AAH14098, 21 a.a. ~ 127 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1