Documentos Principais
SAB1404285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PYGM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Descrição geral
This gene encodes a muscle enzyme involved in glycogenolysis. Highly similar enzymes encoded by different genes are found in liver and brain. Mutations in this gene are associated with McArdle disease (myophosphorylase deficiency), a glycogen storage disease of muscle. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Imunogênio
PYGM (NP_005600.1, 734 a.a. ~ 842 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DRIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIRNIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPSRQRLPAPDEAI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)