Key Documents
SAB1404169
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAX9 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.56 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX9(5083)
Descrição geral
This gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. These genes play critical roles during fetal development and cancer growth. The specific function of the paired box 9 gene is unknown but it may involve development of stratified squamous epithelia as well as various organs and skeletal elements. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PAX9 (NP_006185, 205 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RSITDQVSDSSPYHSPKVEEWSSLGRNNFPAAAPHAVNGLEKGALEQEAKYGQAPNGLPAVGSFVSASSMAPYPTPAQVSPYMTYSAAPSGYVAGH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1