Documentos Principais
SAB1404025
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ABLIM1 antibody produced in mouse
clone 2C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ABLIM, DKFZp781D0148, FLJ14564, KIAA0059, LIMAB1, LIMATIN, MGC1224
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABLIM1(3983)
Descrição geral
This gene encodes a cytoskeletal LIM protein that binds to actin filaments via a domain that is homologous to erythrocyte dematin. LIM domains, found in over 60 proteins, play key roles in the regulation of developmental pathways. LIM domains also function as protein-binding interfaces, mediating specific protein-protein interactions. The protein encoded by this gene could mediate such interactions between actin filaments and cytoplasmic targets. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ABLIM1 (NP_002304, 637 a.a. ~ 736 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RYDSPINSASHIPSSKTASLPGYGRNGLHRPVSTDFAQYNSYGDVSGGVRDYQTLPDGHMPAMRMDRGVSMPNMLEPKIFPYEMLMVTNRGRNKILREVD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1