Documentos Principais
SAB1403653
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDC25C antibody produced in mouse
clone 3B11, ascites fluid
Sinônimo(s):
CDC25
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B11, monoclonal
peso molecular
antigen ~38.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC25C(995)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene is highly conserved during evolution and it plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein is a tyrosine phosphatase and belongs to the Cdc25 phosphatase family. It directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It is also thought to suppress p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, however, the full-length nature of many of them is not known. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CDC25C (AAH19089, 21 a.a. ~ 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKCCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLDSSGLQEVHLAGMNHDQHLMKCSPAQLLCST
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1