Documentos Principais
SAB1403501
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACSVL5, FATP, FATP1, FLJ00336, MGC71751
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.45 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
SLC27A1 (NP_940982.1, 44 a.a. ~ 137 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRIVCKTARRDLFGLSVLIRVRLELRRHQRAGHTIPRIFQAVVQRQPERLALVDAGTGECWTFAQLDAYSNAVANLFRQLGFAPGDVVAIFLEG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andreas B Jordy et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(9), R1136-R1145 (2014-08-29)
The aim of the present study was to investigate lipid-induced regulation of lipid binding proteins in human skeletal muscle and the impact hereof on insulin sensitivity. Eleven healthy male subjects underwent a 3-day hypercaloric and high-fat diet regime. Muscle biopsies