Key Documents
SAB1403270
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DFCP1, KIAA1589, TAFF1, ZNFN2A1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZFYVE1(53349)
Descrição geral
The FYVE domain mediates the recruitment of proteins involved in membrane trafficking and cell signaling to phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3)P)-containing membranes. This gene encodes a protein which contains two zinc-binding FYVE domains in tandem. This protein displays a predominantly Golgi, endoplasmic reticulum and vesicular distribution. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, and they encode two isoforms with different sizes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ZFYVE1 (NP_067083.1, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSAQTSPAEKGLNPGLMCQESYACSGTDEAIFECDECCSLQCLRCEEELHRQERLRNHERIRLKPGHVPYCDLCKGLSGHLPGVRQRAIVRCQTCKINL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1