Documentos Principais
SAB1403036
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF5B antibody produced in mouse
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434I036, FLJ10524, IF2, KIAA0741
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.89 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF5B(9669)
Descrição geral
Accurate initiation of translation in eukaryotes is complex and requires many factors, some of which are composed of multiple subunits. The process is simpler in prokaryotes which have only three initiation factors (IF1, IF2, IF3). Two of these factors are conserved in eukaryotes: the homolog of IF1 is eIF1A and the homolog of IF2 is eIF5B. This gene encodes eIF5B. Factors eIF1A and eIF5B interact on the ribosome along with other initiation factors and GTP to position the initiation methionine tRNA on the start codon of the mRNA so that translation initiates accurately. (provided by RefSeq)
Imunogênio
EIF5B (NP_056988, 1121 a.a. ~ 1218 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGTPMCVPSKNFVDIGIVTSIEINHKQVDVAKKGQEVCVKIEPIPGESPKMFGRHFEATDILVSKISRQSIDALKDWFRDEMQKSDWQLIVELKKVFE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1