Documentos Principais
SAB1402895
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNASE1 antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC12408, RIB1, RNS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
clone:
1E5, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
1
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNASE1(6035)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the pancreatic-type of secretory ribonucleases, a subset of the ribonuclease A superfamily. The encoded endonuclease cleaves internal phosphodiester RNA bonds on the 3′-side of pyrimidine bases. It prefers poly(C) as a substrate and hydrolyzes 2′,3′-cyclic nucleotides, with a pH optimum near 8.0. The encoded protein is monomeric and more commonly acts to degrade ds-RNA over ss-RNA. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RNASE1 (NP_002924.1, 29 a.a. ~ 128 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KESRAKKFQRQHMDSDSSPSSSSTYCNQMMRRRNMTQGRCKPVNTFVHEPLVDVQNVCFQEKVTCKNGQGNCYKSNSSMHITDCRLTNGSRYPNCAYRTS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Victoria J Mar et al.
Pigment cell & melanoma research, 27(6), 1117-1125 (2014-07-22)
Activating mutations in the GTPase RAC1 are a recurrent event in cutaneous melanoma. We investigated the clinical and pathological associations of RAC1(P29S) in a cohort of 814 primary cutaneous melanomas with known BRAF and NRAS mutation status. The RAC1(P29S) mutation