Documentos Principais
SAB1402812
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSF1 antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.55 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSF1(3297)
Categorias relacionadas
Imunogênio
HSF1 (NP_005517.1, 256 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DAVASSGPIISDITELAPASPMASPGGSIDERPLSSSPLVRVKEEPPSPPQSPRVEEASPGRPSSVDTLLSPTALIDSILRESEPAPASVTALTDARGHTDTEG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Genomic changes in rectal adenocarcinoma associated with liver metastasis
Hai-Tao Z
Cancer Biomarkers : Section A of Disease Markers (2013)
Heat Shock Factor 1 Is a Substrate for p38 Mitogen-Activated Protein Kinases.
Dayalan Naidu
Molecular and Cellular Biology (2016)
Heat Shock Factor 1 Depletion Sensitizes A172 Glioblastoma Cells to Temozolomide via Suppression of Cancer Stem Cell-Like Properties.
Im CM
International Journal of Molecular Sciences (2017)