Documentos Principais
SAB1402685
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALCAM antibody produced in mouse
clone 1H3, ascites fluid
Sinônimo(s):
CD166, FLJ38514, MEMD, MGC71733
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H3, monoclonal
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALCAM(214)
Imunogênio
ALCAM (NP_001618, 28 a.a. ~ 137 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WYTVNSAYGDTIIIPCRLDVPQNLMFGKWKYEKPDGSPVFIAFRSSTKKSVQYDDVPEYKDRLNLSENYTLSISNARISDEKRFVCMLVTEDNVFEAPTIVKVFKQPSKP
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hung-Li Tsai et al.
PloS one, 9(8), e104937-e104937 (2014-08-30)
Wnts were previously shown to regulate the neurogenesis of neural stem or progenitor cells. Here, we explored the underlying molecular mechanisms through which Wnt signaling regulates neurotrophins (NTs) in the NT-induced neuronal differentiation of human mesenchymal stem cells (hMSCs). NTs
Y Chu et al.
Cancer gene therapy, 21(5), 200-208 (2014-05-24)
Anti-angiogenesis gene therapy is considered a promising treatment for excessive vascularization. Mesenchymal stem cell (MSC)-based gene therapy may enhance the effect of anti-angiogenesis by maintaining a long therapeutic period in vivo. However, transduction efficiencies and transgene expression in MSC-based gene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1402685-200UL4061836270995