Documentos Principais
SAB1402519
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VAT1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ20230, VATI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clone:
3E9, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VAT1(10493)
Descrição geral
Synaptic vesicles are responsible for regulating the storage and release of neurotransmitters in the nerve terminal. The protein encoded by this gene is an abundant integral membrane protein of cholinergic synaptic vesicles and is thought to be involved in vesicular transport. It belongs to the quinone oxidoreductase subfamily of zinc-containing alcohol dehydrogenase proteins. (provided by RefSeq)
Imunogênio
VAT1 (NP_006364, 294 a.a. ~ 392 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PKRNLMALARTWWNQFSVTALQLLQANRAVCGFHLGYLDGEVELVSGVVARLLALYNQGHIKPHIDSVWPFEKVADAMKQMQEKKNVGKVLLVPGPEKE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)