Documentos Principais
SAB1402446
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKMYT1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp547K1610, FLJ20093, MYT1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
PLA
WB
clone:
2A3, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PKMYT1(9088)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine protein kinase family. This kinase preferentially phosphorylates and inactivates cell division cycle 2 protein (CDC2), and thus negatively regulates cell cycle G2/M transition. This kinase is associated with the membrane throughout the cell cycle. Its activity is highly regulated during the cell cycle. Protein kinases AKT1/PKB and PLK (Polo-like kinase) have been shown to phosphorylate and regulate the activity of this kinase. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PKMYT1 (NP_004194.3, 400 a.a. ~ 499 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PASWLQPLGPPATPPGSPPCSLLLDSSLSSNWDDDSLGPSLSPEAVLARTVGSTSTPRSRCTPRDALDLSDINSEPPRGSFPSFEPRNLLSLFEDTLDPT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)