Documentos Principais
SAB1402433
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NAPG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GAMMASNAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NAPG(8774)
Descrição geral
This gene encodes soluble NSF attachment protein gamma. The soluble NSF attachment proteins (SNAPs) enable N-ethyl-maleimide-sensitive fusion protein (NSF) to bind to target membranes. NSF and SNAPs appear to be general components of the intracellular membrane fusion apparatus, and their action at specific sites of fusion must be controlled by SNAP receptors particular to the membranes being fused. The product of this gene mediates platelet exocytosis and controls the membrane fusion events of this process
Imunogênio
NAPG (NP_003817.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQKINEGLEHLAKAEKYLKTGFLKWKPDYDSAASEYGKAAVAFKNAKQFEQAKDACLREAVAHENNRALFHAAKAYEQAGMMLKEMQKLPEAVQLIEK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1