SAB1402276
Monoclonal Anti-MSI1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35.57 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSI1(4440)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
METDAPQPGL ASPDSPHDPC KMFIGGLSWQ TTQEGLREYF GQFGE VKECL VMRDPLTKRS RGFGFVTFMD QAGVDKVLAQ SRHELDS
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1