Documentos Principais
SAB1402065
Sigma-Aldrich
Anti-VGLL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
VGL2, VITO1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VGLL2(245806)
Imunogênio
VGLL2 (NP_872586.1, 1 a.a. ~ 317 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCLDVMYQVYGPPQPYFAAAYTPYHQKLAYYSKMQEAQECNASPSSSGSGSSSFSSQTPASIKEEEGSPEKERPPEAEYINSRCVLFTYFQGDISSVVDEHFSRALSQPSSYSPSCTSSKAPRSSGPWRDCSFPMSQRSFPASFWNSAYQAPVPPPLGSPLATAHSELPFAAADPYSPAALHGHLHQGATEPWHHAHPHHAHPHHPYALGGALGAQAAPYPRPAAVHEVYAPHFDPRYGPLLMPAASGRPARLATAPAPAPGSPPCELSGKGEPAGAAWAGPGGPFASPSGDVAQGLGLSVDSARRYSLCGASLLS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4