Documentos Principais
SAB1401979
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADSSL1 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ38602
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADSSL1(122622)
Descrição geral
ADSSL1 is a muscle isozyme of adenylosuccinate synthase (EC 6.3.4.4), which catalyzes the initial reaction in the conversion of inosine monophosphate (IMP) to adenosine monophosphate (AMP) (Sun et al., 2005 [PubMed 15786719]).[supplied by OMIM
Imunogênio
ADSSL1 (NP_689541.1, 369 a.a. ~ 436 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLGEVKVGVSYKLNGKRIPYFPANQEMLQKVEVEYETLPGWKADTTGARRWEDLPPQAQNYIRFVENH
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)