Documentos Principais
SAB1401711
Sigma-Aldrich
Anti-CALML5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CLSP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALML5(51806)
Descrição geral
This gene encodes a novel calcium binding protein expressed in the epidermis and related to the calmodulin family of calcium binding proteins. Functional studies with recombinant protein demonstrate it does bind calcium and undergoes a conformational change when it does so. Abundant expression is detected only in reconstructed epidermis and is restricted to differentiating keratinocytes. In addition, it can associate with transglutaminase 3, shown to be a key enzyme in the terminal differentiation of keratinocytes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CALML5 (AAH39172.1, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGELTPEEEAQYKKAFSAVDTDGNGTINAQELGAALKATGKNLSEAQLRKLISEVDGDGDGEISFQEFLTAARKARAGLEDLQVAFRAFDQDGDGHITVDELRRAMAGLGQPLPQEELDAMIREADVDQDGRVNYEEFARMLAQE
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)