Documentos Principais
SAB1401639
Sigma-Aldrich
Anti-STK36 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434N0223, FU, KIAA1278
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
PLA
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
mouse, human
citations:
técnica(s):
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STK36(27148)
Categorias relacionadas
Imunogênio
STK36 (NP_056505.1, 1 a.a. ~ 1315 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKYHVLEMIGEGSFGRVYKGRRKYSAQVVALKFIPKLGRSEKELRNLQREIEIMRGLRHPNIVHMLDSFETDKEVVVVTDYAEGELFQILEDDGKLPEDQVQAIAAQLVSALYYLHSHRILHRDMKPQNILLAKGGGIKLCDFGFARAMSTNTMVLTSIKGTPLYMSPELVEERPYDHTADLWSVGCILYELAVGTPPFYATSIFQLVSLILKDPVRWPSTISPCFKDFLQGLLTKDPRQRLSWPDLLYHPFIAGHVTIITEPAGPDLGTPFTSRLPPELQVLKDEQAHRLAPKGNQSRILTQAYKRMAEEAMQKKHQNTGPALEQEDKTSKVAPGTAPLPRLGATPQESSLLAGILASELKSSWAKSGTGEVPSAPRENRTTPDCERAFPEERPEVLGQRSTDVVDLENEEPDSDNEWQHLLETTEPVPIQLKAPLTLLCNPDFCQRIQSQLHEAGGQILNGILEGASHILPAFRVLSSLLSSCSDSVALYSFCREAGLPGLLLSLLRHSQESNSLQQQSWYGTFLQDLMAVIQAYFACTFNLERSQTSDSLQVFQEAANLFLDLLGKLLAQPDDSEQTLRRDSLMCFTVLCEAMDGNSRAISKAFYSSLLTTQQVVLDGLLHGLTVPQLPVHTPQGAPQVSQPLREQSEDIPGAISSALAAICTAPVGLPDCWDAKEQVCWHLANQLTEDSSQLRPSLISGLQHPILCLHLLKVLYSCCLVSEGLCRLLGQEPLALESLFMLIQGKVKVVDWEESTEVTLYFLTLLVFRLQNLPCGMEKLGSDVATLFTHSHVVSLVSAAACLLGQLGQQGVTFDLQPMEWMAAATHALSAPAEVRLTPPGSCGFYDGLLILLLQLLTEQGKASLIRDMSSSEMWTVLWHRFSMVLRLPEEASAQEGELSLSSPPSPEPDWTLISPQGMAALLSLAMATFTQEPQLCLSCLSQHGSILMSILKHLLCPSFLNQLRQAPHGSEFLPVVVLSVCQLLCFPFALDMDADLLIGVLADLRDSEVAAHLLQVCCYHLPLMQVELPISLLTRLALMDPTSLNQFVNTVSASPRTIVSFLSVALLSDQPLLTSDLLSLLAHTARVLSPSHLSFIQELLAGSDESYRPLRSLLGHPENSVRAHTYRLLGHLLQHSMALRGALQSQSGLLSLLLLGLGDKDPVVRCSASFAVGNAAYQAGPLGPALAAAVPSMTQLLGDPQAGIRRNVASALGNLGPEGLGEELLQCEVPQRLLEMACGDPQPNVKEAALIALRSLQQEPGIHQVLVSLGASEKLSLLSLGNQSLPHSSPRPASAKHCRKLIHLLRPAHSM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)