Documentos Principais
SAB1401567
Sigma-Aldrich
Anti-GPR176 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GPR, Gm1012
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPR176(11245)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Members of the G protein-coupled receptor family, such as GPR176, are cell surface receptors involved in responses to hormones, growth factors, and neurotransmitters (Hata et al., 1995 [PubMed 7893747]).[supplied by OMIM
Imunogênio
GPR176 (NP_009154.1, 1 a.a. ~ 515 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGHNGSWISPNASEPHNASGAEAAGVNRSALGEFGEAQLYRQFTTTVQVVIFIGSLLGNFMVLWSTCRTTVFKSVTNRFIKNLACSGICASLVCVPFDIILSTSPHCCWWIYTMLFCKVVKFLHKVFCSVTILSFPAIALDRYYSVLYPLERKISDAKSRELVMYIWAHAVVASVPVFAVTNVADIYATSTCTEVWSNSLGHLVYVLVYNITTVIVPVVVVFLFLILIRRALSASQKKKVIIAALRTPQNTISIPYASQREAELHATLLSMVMVFILCSVPYATLVVYQTVLNVPDTSVFLLLTAVWLPKVSLLANPVLFLTVNKSVRKCLIGTLVQLHHRYSRRNVVSTGSGMAEASLEPSIRSGSQLLEMFHIGQQQIFKPTEDEEESEAKYIGSADFQAKEIFSTCLEGEQGPQFAPSAPPLSTVDSVSQVAPAAPVEPETFPDKYSLQFGFGPFELPPQWLSETRNSKKRLLPPLGNTPEELIQTKVPKVGRVERKMSRNNKVSIFPKVDS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4