Documentos Principais
SAB1401558
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAM29 antibody produced in mouse
clone 3A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
svph1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADAM29(11086)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease domain) family. Members of this family are membrane-anchored proteins structurally related to snake venom disintegrins, and have been implicated in a variety of biological processes involving cell-cell and cell-matrix interactions, including fertilization, muscle development, and neurogenesis. The protein encoded by this gene is highly expressed in testis and may be involved in human spermatogenesis. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ADAM29 (NP_055084, 339 a.a. ~ 398 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMNHDEDTCRCSQPRCIMHEGNPPITKFSNCSYGDFWEYTVERTKCLLETVHTKDIFNVK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)