SAB1401492
Monoclonal Anti-GIT2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CAT-2, DKFZp686G01261, KIAA0148, MGC760
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GIT2(9815)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
TDLETTASKTNRQKLQTLQSENSNLRKQATTNVYQVQTGSEYTDTSNHSSLKRRPSARGSRPMSMYETGSGQKPYLPMGEASRPEESRMRLQPFPAHA
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)