Key Documents
SAB1401293
Sigma-Aldrich
Anti-POLR2L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
RBP10, RPABC5, RPB10, RPB10beta, RPB7.6, hRPB7.6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR2L(5441)
Descrição geral
This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains four conserved cysteines characteristic of an atypical zinc-binding domain. Like its counterpart in yeast, this subunit may be shared by the other two DNA-directed RNA polymerases. (provided by RefSeq)
Imunogênio
POLR2L (NP_066951.1, 1 a.a. ~ 67 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIIPVRCFTCGKIVGNKWEAYLGLLQAEYTEGDALDALGLKRYCCRRMLLAHVDLIEKLLNYAPLEK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4