Documentos Principais
SAB1401175
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DOA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HLA-DNA, HLA-DZA, HLADZ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-DOA(3111)
Descrição geral
HLA-DOA belongs to the HLA class II alpha chain paralogues. HLA-DOA forms a heterodimer with HLA-DOB. The heterodimer, HLA-DO, is found in lysosomes in B cells and regulates HLA-DM-mediated peptide loading on MHC class II molecules. In comparison with classical HLA class II molecules, this gene exhibits very little sequence variation, especially at the protein level. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HLA-DOA (NP_002110.1, 1 a.a. ~ 250 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALRAGLVLGFHTLMTLLSPQEAGATKADHMGSYGPAFYQSYGASGQFTHEFDEEQLFSVDLKKSEAVWRLPEFGDFARFDPQGGLAGIAAIKAHLDILVERSNRSRAINVPPRVTVLPKSRVELGQPNILICIVDNIFPPVINITWLRNGQTVTEGVAQTSFYSQPDHLFRKFHYLPFVPSAEDVYDCQVEHWGLDAPLLRHWELQVPIPPPDAMETLVCALGLAIGLVGFLVGTVLIIMGTYVSSVPR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)