SAB1401023
Monoclonal Anti-ATP6V1B1 antibody produced in mouse
clone 3G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ATP6B1, MGC32642, RTA1B, VATB, VMA2, VPP3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP6V1B1(525)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAMEIDSRPGGLPGSSCNLGAAREHMQAVTRNYITHPRVTYRTVCSVNGPLVVLDRVKFAQYAEIVHFTLPDGTQ
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?