Documentos Principais
SAB1400808
Sigma-Aldrich
Anti-MDP-1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC5987
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDP-1(145553)
Imunogênio
MDP-1 (NP_612485.2, 1 a.a. ~ 176 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARLPKLAVFDLDYTLWPFWVDTHVDPPFHKSSDGTVRDRRGQDVRLYPEVPEVLKRLQSLGVPGAAASRTSEIEGANQLLELFDLFRYFVHREIYPGSKITHFERLQQKTGIPFSQMIFFDDERRNIVDVSKLGVTCIHIQNGMNLQTLSQGLETFAKAQTGPLRSSLEESPFEA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marcus Mühlbauer et al.
Immunology, 124(2), 256-264 (2008-02-21)
Epididymitis represents a serious threat to male fertility and usually develops following secondary bacterial infection of the epididymis such as urinary tract infections or sexually transmitted diseases. Surprisingly, very little is known about the innate host response triggered by bacterial
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400808-50UG4061831482539