Documentos Principais
SAB1400387
Sigma-Aldrich
Anti-MAD2L2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MAD2B, Anti-REV7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAD2L2(10459)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a component of the mitotic spindle assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned at the metaphase plate. The encoded protein, which is similar to MAD2L1, is capable of interacting with ADAM9, ADAM15, REV1, and REV3 proteins. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MAD2L2 (AAH15244.1, 1 a.a. ~ 211 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTLTRQDLNFGQVVADVLCEFLEVAVHLILYVREVYPVGIFQKRKKYNVPVQMSCHPELNQYIQDTLHCVKPLLEKNDVEKVVVVILDKEHRPVEKFVFEITQPPLLSISSDSLLSHVEQLLRAFILKISVCDAVLDHNPPGCTFTVLVHTREAATRNMEKIQVIKDFPWILADEQDVHMHDPRLIPLKTMTSDILKMQLYVEERAHKGS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Ashish Lal et al.
PLoS genetics, 7(11), e1002363-e1002363 (2011-11-22)
A simple biochemical method to isolate mRNAs pulled down with a transfected, biotinylated microRNA was used to identify direct target genes of miR-34a, a tumor suppressor gene. The method reidentified most of the known miR-34a regulated genes expressed in K562