SAB1400143
Monoclonal Anti-IL15 antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IL15, Anti-MGC9721
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL15(3600)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?