Documentos Principais
SAB1400096
Sigma-Aldrich
Anti-EPHX2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CEH, Anti-SEH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
Descrição geral
This gene encodes a member of the epoxide hydrolase family. The protein, found in both the cytosol and peroxisomes, binds to specific epoxides and converts them to the corresponding dihydrodiols. Mutations in this gene have been associated with familial hypercholesterolemia. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized. (provided by RefSeq)
Imunogênio
EPHX2 (AAH13874, 1 a.a. ~ 555 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTLRAAVFDLDGVLALPAVFGVLGRTEEALALPRGLLNDAFQKGGPEGATTRLMKGEITLSQWIPLMEENCRKCSETAKVCLPKNFSIKEIFDKAISARKINRPMLQAALMLRKKGFTTAILTNTWLDDRAERDGLAQLMCELKMHFDFLIESCQVGMVKPEPQIYKFLLDTLKASPSEVVFLDDIGANLKPARDLGMVTILVQDTDTALKELEKVTGIQLLNTPAPLPTSCNPSDMSHGYVTVKPRVRLHFVELGSGPAVCLCHGFPESWYSWRYQIPALAQAGYRVLAMDMKGYGESSAPPEIEEYCMEVLCKEMVTFLDKLGLSQAVFIGHDWGGMLVWYMALFYPERVRAVASLNTPFIPANPNMSPLESIKANPVFDYQLYFQEPGVAEAELEQNLSRTFKSLFRASDESVLSMHKVCEAGGLFVNSPEEPSLSRMVTEEEIQFYVQQFKKSGFRGPLNWYRNMERNWKWACKSLGRKILIPALMVTAEKDFVLVPQMSQHMEDWIPHLKRGHIEDCGHWTQMDKPTEVNQILIKWLDSDARNPPVVSKM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)