Key Documents
SAB1306908
Sigma-Aldrich
ANTI-VAMP4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
VAMP4, Vesicle-associated membrane protein 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
16397 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VAMP4(8674)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide