Documentos Principais
SAB1306688
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-P53(S20) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
43653 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer20)
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Meaghan D Waltmann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1395-1405 (2014-05-21)
Genome-wide association studies have linked LRP8 polymorphisms to premature coronary artery disease and myocardial infarction in humans. However, the mechanisms by which dysfunctions of apolipoprotein E receptor-2 (apoER2), the protein encoded by LRP8 gene, influence atherosclerosis have not been elucidated