Documentos Principais
SAB1305684
Sigma-Aldrich
ANTI-MET10 (C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
METT10D, METTL16, Methyltransferase 10 domain-containing protein, Methyltransferase-like protein 16
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
human, mouse
técnica(s):
western blot: 1:1000
citations:
1
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
63621 Da
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... METTL16(79066)
Descrição geral
The gene encoding methyltransferase like 16 (METTL16) is localized on human chromosome 17p13.3. It is also known as methyltransferase 10 domain-containing protein (MET10).
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaonan Du et al.
BMC medical genetics, 15, 62-62 (2014-06-03)
Infantile spasms (IS) is a specific type of epileptic encephalopathy associated with severe developmental disabilities. Genetic factors are strongly implicated in IS, however, the exact genetic defects remain unknown in the majority of cases. Rare mutations in a single gene