SAB1305558
MONOCLONAL ANTI-ERK2 antibody produced in mouse
clone 814CT5.4.2, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ERK2, MAPK1, Mitogen-activated protein kinase 1, PRKM1, PRKM2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
814CT5.4.2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
41390 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)