Documentos Principais
SAB1305544
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-NEPHRIN antibody produced in mouse
clone 174CT2.1.1, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
NPHN, NPHS1, Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
crude ascites
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
174CT2.1.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
134742 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:200
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPHS1(4868)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide