SAB1305487
MONOCLONAL ANTI-CD138 antibody produced in mouse
clone 480CT5.4.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
crude ascites
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
480CT5.4.3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
32462 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:8000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SDC1(6382)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)