Documentos Principais
SAB1305462
Sigma-Aldrich
ANTI-HSP40 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DNAJ1, DNAJB1, DnaJ homolog subfamily B member 1, HDJ1, HSPF1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
38044 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNAJB1(3337)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide