SAB1305091
ANTI-PHOSPHO-ENOS(S1177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Constitutive NOS, EC-NOS, Endothelial NOS, NOS3, Nitric oxide synthase, endothelial
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
133289 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: 1:10-1:50
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer1177)
Informações sobre genes
human ... NOS3(4846)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1305091-40TST | |
SAB1305091-400UL | 4061835611645 |