SAB1303872
ANTI-PLCL1 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Inactive phospholipase C-like protein 1, PLC-L1, PLCL1, PRIP, Phospholipase C-deleted in lung carcinoma, Phospholipase C-related but catalytically inactive protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
113012 Da (2 Da Isoform)
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLCL1(5334)
forma física
Exoneração de responsabilidade