Documentos Principais
SAB1300991
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AarF domain containing kinase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
mouse, human
citations:
2
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADCK1(57143)
Categorias relacionadas
Descrição geral
AarF domain containing kinase 1 (ADCK1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 14q24.3. The encoded protein is a putative kinase with unknown molecular function.
Imunogênio
ADCK1 (NP_065154, 48-86)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ADCK1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mutation in the gene is associated with the development of parathyroid carcinoma (PC).
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Genomic profiling reveals mutational landscape in parathyroid carcinomas.
Pandya C
JCI insight, 2 (2017)
GGenetic bases and clinical manifestations of coenzyme Q10 (CoQ10) deficiency
Desbats M A
Journal of inherited metabolic disease (2014)